L-Cystin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8755-1KG
C8755-500G
C8755-100G
SIALC8755-1KGEA
29250
CZK
SIALC8755-1KG
SIALC8755-500G
SIALC8755-100G
L-Cystin, Sigma-Aldrich®
L-Cystin
Vzorec:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240,3 g/mol Bod varu: 428 °C (1013 hPa) Bod tání: 261…262 °C Hustota: 1,677 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064228 CAS číslo: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 13,02811 |