L-Cystin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7602-100G
C7602-10MG
C7602-1KG
C7602-25G
SIALC7602-100GEA
4850
CZK
SIALC7602-100G
SIALC7602-10MG
SIALC7602-1KG
SIALC7602-25G
L-Cystin, Sigma-Aldrich®
L-Cystin
Vzorec:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH MW: 240.3 Bod varu: 428 Bod tání: 261…262 °C Hustota: 1.677 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064228 CAS číslo: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 13,02811 |