Tisk…
Sulfid sodný hydrát, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
83756.290EA 3470 CZK
83756.290 83756.230
Sulfid sodný hydrát, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Sulfid sodný hydrát
Vzorec: Na₂S·~3H₂O
MW: 96,06 g/mol (anhy)
Bod varu: ~920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149183
CAS číslo: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %