Tisk…
Sulfid sodný hydrát ≥60%, scales, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: di-Sodium sulphide hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
13468-1KG-R 13468-2.5KG-R 13468-6X1KG-R
SIAL13468-1KG-REA 1210 CZK
SIAL13468-1KG-R SIAL13468-2.5KG-R SIAL13468-6X1KG-R
Sulfid sodný hydrát ≥60%, scales, Sigma-Aldrich®
Sulfid sodný hydrát
Vzorec: Na₂S·xH₂O
Bod varu: ∼920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003498
CAS číslo: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829