Tisk…
L-Cystin Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
A1703.0100 A1703.1000
A1703.0100EA 2390 CZK
A1703.0100 A1703.1000
L-Cystin Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
L-Cystin
Vzorec: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Bod varu: 428 °C (1013 hPa)
Bod tání: 261…262 °C
Hustota: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064228
CAS číslo: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811