Tisk…
Tripotassium orthophosphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
04249-500G 04249-1KG
SIAL04249-500GEA 1750 CZK
SIAL04249-500G SIAL04249-1KG
Tripotassium orthophosphate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Tripotassium orthophosphate monohydrate
Vzorec: K₃O₄P·1H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150410
CAS číslo: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1