Tripotassium orthophosphate monohydrate 96%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
263790010
263790250
263795000
263790050
263790251
ACRO263790010EA
2790
CZK
ACRO263790010
ACRO263790250
ACRO263795000
ACRO263790050
ACRO263790251
Tripotassium orthophosphate monohydrate 96%, extra pure
Tripotassium orthophosphate monohydrate
Vzorec:
K₃O₄P·1H₂O Bod tání: 1340 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150410 CAS číslo: 27176-10-9 EINECS: 231-907-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration with HClO4 | ≥95 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Loss on ignition | ≤13 % (800°C) |