L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5501-25G
L5501-100G
L5501-10MG
L5501-1G
L5501-5G
SIALL5501-25GEA
7260
CZK
SIALL5501-25G
SIALL5501-100G
SIALL5501-10MG
SIALL5501-1G
SIALL5501-5G
L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
L-Lyzin
Vzorec:
C₆H₁₄N₂O₂ Bod varu: 290 °C (1013 hPa) Bod tání: 196 °C |
MDL Number:
MFCD00064433 CAS číslo: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Merck Index: 13,05656 |