Tisk…

Fosfinát sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

S5012-100G S5012-500G
SIALS5012-100GEA 812 CZK
SIALS5012-100G SIALS5012-500G
Fosfinát sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₂·H₂O
Bod tání: 90 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD06252379
CAS číslo: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR