L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
62840-100G-F
62840-25G-F
62840-500G-F
SIAL62840-100G-FEA
6430
CZK
SIAL62840-100G-F
SIAL62840-25G-F
SIAL62840-500G-F
L-Lyzin, Sigma-Aldrich®
L-Lyzin
Vzorec:
C₆H₁₄N₂O₂ MW: 146,19 g/mol Bod varu: 290 °C (1013 hPa) Bod tání: 196 °C |
MDL Number:
MFCD00064433 CAS číslo: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Merck Index: 13,05656 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...