Fosfinát sodný monohydrát
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodium phosphinate monohydrate
14104.30
14104.A1
14104.30EA
1260
CZK
14104.30
14104.A1
Fosfinát sodný monohydrát
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec:
NaH₂PO₂·H₂O MW: 105.99 Bod tání: 90 Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06252379 CAS číslo: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 Merck Index: 14,8629 |