L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4311-100G
S4311-1KG
S4311-25G
SIALS4311-100GEA
6290
CZK
SIALS4311-100G
SIALS4311-1KG
SIALS4311-25G
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Vzorec:
C₃H₇NO₃ MW: 105.09 Bod varu: 259 Bod tání: 215…225 °C Hustota: 1.6 g/cm³ (22 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS číslo: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,00846 |