Tisk…
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
84959-100G 84959-25G
SIAL84959-100GEA 17070 CZK
SIAL84959-100G SIAL84959-25G
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 215…225 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064224
CAS číslo: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846