Tisk…
L(+)-Serin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 1590 CZK
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-Serin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105.09
Bod varu: 259
Bod tání: 215…225 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064224
CAS číslo: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)