Tisk…
Lithium iodide hydrate 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Lithium iodide hydrate
208011000 208015000
ACRO208011000EA 2700 CZK
ACRO208011000 ACRO208015000
Lithium iodide hydrate 99%, extra pure
Lithium iodide hydrate
Vzorec: ILi·xH₂O
MW: 151.86
Bod varu: 1171 °C (760 mmHg)
Bod tání: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149769
CAS číslo: 85017-80-7
EINECS: 233-822-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm