Tisk…
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
455989-100G 455989-25G
SIAL455989-100GEA 16940 CZK
SIAL455989-100G SIAL455989-25G
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422,39 g/mol
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793