Tisk…
L(+)-Serin
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
A1708.0100 A1708.1000
A1708.0100EA 2050 CZK
A1708.0100 A1708.1000
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105.09
Bod varu: 259
Bod tání: 215…225 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064224
CAS číslo: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846