Tisk…
D-(-)-Serine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4250-25G S4250-5G
SIALS4250-25GEA 4620 CZK
SIALS4250-25G SIALS4250-5G
D-(-)-Serine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Serine
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Bod tání: 235 °C
MDL Number: MFCD00004269
CAS číslo: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604