Tisk…
D-(-)-Serine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
227070050 227070250 227071000
ACRO227070050EA 1100 CZK
ACRO227070050 ACRO227070250 ACRO227071000
D-(-)-Serine 98%
D-(-)-Serine
Vzorec: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004269
CAS číslo: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -13.0° to -16.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)