Tisk…
Chloristan sodný monohydrát 85+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
343630010 343631000 343630025
ACRO343630010EA 4160 CZK
ACRO343630010 ACRO343631000 ACRO343630025
Chloristan sodný monohydrát 85+% ACS
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
Bod tání: 130 °C
Hustota: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Titration Argentometric 85.0 to 90.0 % (as NaClO4)
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %