Tisk…
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (∼40% Pt)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 4530 CZK
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (∼40% Pt)
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Vzorec: H₂Cl₆Pt·H₂O
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149909
CAS číslo: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %