Methyl (S)-(-)-lactate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
230340-100G
230340-5G
SIAL230340-100GEA
1170
CZK
SIAL230340-100G
SIAL230340-5G
Methyl (S)-(-)-lactate, Sigma-Aldrich®
Methyl (S)-(-)-lactate
Vzorec:
C₄H₈O₃ Bod varu: 144 °C (1013 hPa) Bod tání: –44 °C Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064265 CAS číslo: 27871-49-4 EINECS: 248-704-9 UN: 3272 ADR: 3,III |