Tisk…
Kyselina hexachlorplatičitá hexahydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.8500
8.07340.0001EA 5720 CZK
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.8500
Kyselina hexachlorplatičitá hexahydrát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina hexachlorplatičitá hexahydrát
Vzorec: H₂PtCl₆·6H₂O
Bod tání: 150 °C
Hustota: 2,434 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149910
CAS číslo: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 150 °C
Molar Mass 517.94 g/mol
Density 4 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material