Tisk…
Methyl (S)-(-)-lactate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
213060010 213062500 213060025
ACRO213060010EA 8640 CZK
ACRO213060010 ACRO213062500 ACRO213060025
Methyl (S)-(-)-lactate 97%
Methyl (S)-(-)-lactate
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,092 g/cm³
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064265
CAS číslo: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.085 to 1.098 g/ml
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)
Free acid ≤1.0 % (lactic acid)