Kyselina wolframfosforečná hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4006-100G
P4006-10G
P4006-250G
P4006-25G
P4006-500G
SIALP4006-100GEA
4180
CZK
SIALP4006-100G
SIALP4006-10G
SIALP4006-250G
SIALP4006-25G
SIALP4006-500G
Kyselina wolframfosforečná hydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina wolframfosforečná hydrát
Vzorec:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O Bod tání: 107 °C |
MDL Number:
MFCD00011342 CAS číslo: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,07450 |