Tisk…
Ethyl (S)-(-)-laktát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E34102-100G E34102-500G E34102-5G
SIALE34102-100GEA 1200 CZK
SIALE34102-100G SIALE34102-500G SIALE34102-5G
Ethyl (S)-(-)-laktát, Sigma-Aldrich®
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004518
CAS číslo: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850