Kyselina wolframfosforečná hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
79690-100G
79690-25G
79690-500G
SIAL79690-100GEA
3590
CZK
SIAL79690-100G
SIAL79690-25G
SIAL79690-500G
Kyselina wolframfosforečná hydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina wolframfosforečná hydrát
Vzorec:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O MW: 2898,07 g/mol Bod tání: 107 °C |
MDL Number:
MFCD00011342 CAS číslo: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,07450 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...