Tisk…

Kyselina wolframfosforečná hydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ100

455970-10G 455970-50G
SIAL455970-10GEA 5660 CZK
SIAL455970-10G SIAL455970-50G
Kyselina wolframfosforečná hydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina wolframfosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 2898.07
Bod tání: 107
MDL Number: MFCD00011342
CAS číslo: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07450

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR