Tisk…
Ethyl (S)-(-)-laktát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ100
69799-1L 69799-250ML
SIAL69799-1LEA 1480 CZK
SIAL69799-1L SIAL69799-250ML
Ethyl (S)-(-)-laktát, Sigma-Aldrich®
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Bod varu: 154 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004518
CAS číslo: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850