Tisk…
Ethyl (S)-(-)-laktát 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
118660010 118660025 118660100 118662500
ACRO118660010EA 2270 CZK
ACRO118660010 ACRO118660025 ACRO118660100 ACRO118662500
Ethyl (S)-(-)-laktát 97%
Ethyl (S)-(-)-laktát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Bod varu: 154 °C (760 mmHg)
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,034 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004518
CAS číslo: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.03 to 1.038
Non-volatile matter ≤0.01 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Acidity ≤0.1 % (as lactic acid)