Tisk…
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
20616.138EA 2460 CZK
20616.138 20616.184
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Bod tání: 78…90 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149913
CAS číslo: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),III
Merck Index: 12,07498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes test