Tisk…
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00532.0025 1.00532.0100
1.00532.0025EA 3610 CZK
1.00532.0025 1.00532.0100
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843,27 g/mol
Bod tání: 78…90 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149913
CAS číslo: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 78 - 90 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 1825.28 g/mol (anhydrous substance)
Bulk Density 980 kg/m3
pH (H2O) strongly acid