Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 51429-74-4
Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O
Formula Weight: 1825.25(anhy)
Physical Form: Granular
Density: 3.15
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 78-90°
Merck Reference: 14,7342
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149913
Vzorec:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Bod tání: 78…90 °C Hustota: 3,15 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149913 CAS číslo: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,7342 |