Tisk…
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 5740 CZK
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát ACS
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843.27
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011341
CAS číslo: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %