Tisk…
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát 80%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 1820 CZK
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát 80%
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Vzorec: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Bod tání: 78…90 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149913
CAS číslo: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm