(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L18556.06
L18556.14
L18556.06EA
2280
CZK
L18556.06
L18556.14
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 60827-45-4
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202929
Optical Rotation: +0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00210270
Vzorec:
ClCH₂CHOHCH₂OH Bod varu: 213 °C Hustota: 1,322 Bod vzplanutí: 126 °C (258 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210270 CAS číslo: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III |