Tisk…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
T64602-10G T64602-25G
SIALT64602-10GEA 3940 CZK
SIALT64602-10G SIALT64602-25G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Sigma-Aldrich®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate
Vzorec: C₈H₈O₄·1H₂O
MW: 186,16 g/mol
Bod varu: 394 °C (1013 hPa)
Bod tání: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00149091
CAS číslo: 207-556-5
EINECS: 207-556-5