Tisk…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 2730 CZK
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Supelco®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate
Vzorec: C₈H₈O₄·1H₂O
MW: 186,16 g/mol
Bod varu: 394 °C (1013 hPa)
Bod tání: 216…218 °C
MDL Number: MFCD00149091
CAS číslo: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=e1467b622543b5e172d123adcfd62219a1f03745&prid=web&clid=SAPDAM