Tisk…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
L04156.06 L04156.14
L04156.06EA 1590 CZK
L04156.06 L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydrate ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 480-66-0 Molecular Formula: C8H8O4.xH2O Formula Weight: 168.15(anhy) Melting Point: 218-223° Beilstein Reference: 1911197
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Bod varu: 394 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149091
CAS číslo: 480-66-0
EINECS: 207-556-5