Tisk…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
139790250 139790050 139791000
ACRO139790250EA 5040 CZK
ACRO139790250 ACRO139790050 ACRO139791000
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Bod varu: 394 °C (1013 hPa)
Bod tání: 219…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149091
CAS číslo: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %