Tisk…
Kyselina galová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
398225-100G 398225-500G
SIAL398225-100GEA 2960 CZK
SIAL398225-100G SIAL398225-500G
Kyselina galová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
Bod tání: ∼250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9