Tisk…
Kyselina galová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
27645-250G-R 27645-500G-R
SIAL27645-250G-REA 4870 CZK
SIAL27645-250G-R SIAL27645-500G-R
Kyselina galová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
Bod tání: ∼250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9