Tisk…
Kyselina galová monohydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
A16303.30 A16303.0B AB119895.0250
A16303.30EA 1560 CZK
A16303.30 A16303.0B ABCRAB119895.0250
Kyselina galová monohydrát ≥99%
Gallic acid monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 5995-86-8 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: 250° dec. Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00149098
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188,14 g/mol
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Bod vzplanutí: 250 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345