Kyselina galová monohydrát ≥98% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
36417.22
36417.36
36417.22EA
2350
CZK
36417.22
36417.36
Kyselina galová monohydrát ≥98% ACS
Gallic acid monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Vzorec:
C₇H₆O₅·1H₂O MW: 188,14 g/mol Bod tání: 250 °C (rozkl.) Bod vzplanutí: 250 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149098 CAS číslo: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |