Tisk…
Kyselina galová monohydrát
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
220761000 220765000 220760025
ACRO220761000EA 2320 CZK
ACRO220761000 ACRO220765000 ACRO220760025
Kyselina galová monohydrát
Kyselina galová monohydrát
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
Bod vzplanutí: 250 °C (closed cup)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149098
CAS číslo: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (120°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99 % (On dry substance)