L(+)-Lyzin monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L8662-100G
L8662-1KG
L8662-25G
SIALL8662-100GEA
3260
CZK
SIALL8662-100G
SIALL8662-1KG
SIALL8662-25G
L(+)-Lyzin monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lyzin monohydrochlorid
Vzorec:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Bod tání: 263…264 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064564 CAS číslo: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |