Tisk…
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
423200250 423201000
ACRO423200250EA 7620 CZK
ACRO423200250 ACRO423201000
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98+% for HPLC
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
MW: 192,21 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007541
CAS číslo: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %