Tisk…
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
71480-100G 71480-500G
71480-100GEA 2940 CZK
71480-100G 71480-500G
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát, Supelco®
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225.31
Bod tání: 95…98.5 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS číslo: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98fc677309a4c79e2381c3545fa9a760182d4bc0&vid=98fc677309a4c79e2381c3545fa9a760182d4bc0&prid=web&clid=SAPDAM