Tisk…
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
228680-100G 228680-500G 228680-5G
SIAL228680-100GEA 2410 CZK
SIAL228680-100G SIAL228680-500G SIAL228680-5G
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225.31
Bod tání: 95…98.5 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS číslo: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03443