Tisk…
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15898.22 A15898.36
A15898.22EA 1940 CZK
A15898.22 A15898.36
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát ≥98%
Diethyldithiokarbamát sodný trihydrát
Purity: 98% CAS No.: 20624-25-3 Molecular Formula: C5H10NNaS2.3H2O Formula Weight: 225.31 (171.28anhy) Melting Point: 94-102° Beilstein Reference: 3920507 Merck Reference: 14,3378 MDL No.: MFCD00150617
Vzorec: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Bod tání: 94…102 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150617
CAS číslo: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3378